Imprimer
Tétracycline chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T2525-25G T2525-100G
TCIAT2525-25GEA 45.1 EUR
TCIAT2525-25G TCIAT2525-100G
Tétracycline chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Point de fusion: 214°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078142
Numéro CAS: 64-75-5
EINECS: 200-593-8
Merck Index: 14,09196
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f6b42b9aec7c1f860b4d1d1fe3deff05c392011&vid=0f6b42b9aec7c1f860b4d1d1fe3deff05c392011&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -240 to -255 deg (C=0.5, 0.1mol/L HCl)