Imprimer
Isocyanure de cyclohexyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1438-5G C1438-1G
TCIAC1438-5GEA 125 EUR
TCIAC1438-5G TCIAC1438-1G
Isocyanure de cyclohexyle ≥98.0% (par GC)
Isocyanure de cyclohexyle
Formule: C₇H₁₁N
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00003839
Numéro CAS: 931-53-3
EINECS: 213-238-7
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1361acc9db07e0721e2f9fe081985fe381bcb654&vid=1361acc9db07e0721e2f9fe081985fe381bcb654&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %