Imprimer
Kanamycine sulfate ≥94.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
K0047-25G K0047-5G
TCIAK0047-25GEA 106 EUR
TCIAK0047-25G TCIAK0047-5G
Kanamycine sulfate ≥94.0% (sur base azote total)
Kanamycine sulfate
Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Point de fusion: 250°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9
Merck Index: 14,05281
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bfb359d7a08fa707472bab1e0a134cf2a5dbfc8&vid=5bfb359d7a08fa707472bab1e0a134cf2a5dbfc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 94.0 %
Specific rotation [a]20/D +112 to +123 deg (C=1, H2O) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 4.0 %