Imprimer
Bromure de S-éthylthiouronium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl carbamimidothioate hydrobromide, S-Ethylisothiourea Hydrobromide, S-EIT hydrobromide, 2-Ethyl-2-thiopseudourea hydrobromide
E0182-25G E0182-100G
TCIAE0182-25GEA 83.6 EUR
TCIAE0182-25G TCIAE0182-100G
Bromure de S-éthylthiouronium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de S-éthylthiouronium
Formule: C₃H₉BrN₂S
MW: 185.1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012585
Numéro CAS: 1071-37-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4576cba4c4c221a045dae6bfae089f6c3b83ad97&vid=4576cba4c4c221a045dae6bfae089f6c3b83ad97&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %