β-Cyclodextrine ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
C0777-25G
C0777-100G
TCIAC0777-25GEA
48.4
EUR
TCIAC0777-25G
TCIAC0777-100G
β-Cyclodextrine ≥99.0% (par HPLC)
β-Cyclodextrine
Formule:
C₄₂H₇₀O₃₅ MW: 1134.98 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00078139 Numéro CAS: 7585-39-9 EINECS: 231-493-2 Merck Index: 14,02718 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +161.0 to +165.0 deg (C=1, Water) (calcd.on anh.substance) |
Solubility in hot Water | almost transparency |
Water | max. 5.0 % |