Imprimer
Cyanamidure de calcique
Fournisseur: TCI
Danger
C0006-25G C0006-500G
TCIAC0006-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0006-25G TCIAC0006-500G
Cyanamidure de calcique
Cyanamidure de calcique
Formule: CCaN₂
MW: 80.11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064894
Numéro CAS: 156-62-7
EINECS: 205-861-8
ONU: 1403
ADR: 4.3 III
Merck Index: 14,01662
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a8f432aac00270d483292a9b66e56feec53321c&vid=8a8f432aac00270d483292a9b66e56feec53321c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Nitorogen of cyanamide min. 19.5 %