Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthylbenzidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0141-1G T0141-5G
TCIAT0141-1GEA 68.2 EUR
TCIAT0141-1G TCIAT0141-5G
N,N,N',N'-Tétraméthylbenzidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N,N',N'-Tétraméthylbenzidine
Formule: C₁₆H₂₀N₂
Numéro MDL: MFCD00008310
Numéro CAS: 366-29-0
EINECS: 206-676-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c06488e9b85fb3cebd9899ef29cb2c476a16c2a7&vid=c06488e9b85fb3cebd9899ef29cb2c476a16c2a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 198.0 deg-C
Solubility in Chloroform almost transparency