Imprimer
2-(Allyloxy)benzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1515-25G A1515-5G
TCIAA1515-25GEA 273 EUR
TCIAA1515-25G TCIAA1515-5G
2-(Allyloxy)benzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
2-(Allyloxy)benzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Numéro MDL: MFCD00014130
Numéro CAS: 28752-82-1
EINECS: 249-198-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9e88324eeb50b361a91c03bc670a217e5f6a53b&vid=b9e88324eeb50b361a91c03bc670a217e5f6a53b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %