Imprimer
3,3'-Propylenedithiodiéthanol ≥92.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Bis(2-hydroxyethylthio)propane, 2,2'-(Trimethylenedithio)diethanol
D2845-25G D2845-5G
TCIAD2845-25GEA 588 EUR
TCIAD2845-25G TCIAD2845-5G
3,3'-Propylenedithiodiéthanol ≥92.0% (par GC)
3,3'-Propylenedithiodiéthanol
Formule: C₇H₁₆O₂S₂
Numéro MDL: MFCD01098524
Numéro CAS: 16260-48-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38a2671e8f47f0e56dd2dcbed9dc88da583191f4&vid=38a2671e8f47f0e56dd2dcbed9dc88da583191f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 92.0 %