Imprimer

Triméthylthiourée ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

T0667-500G T0667-100G
TCIAT0667-500GEA 138 EUR
TCIAT0667-500G TCIAT0667-100G
Triméthylthiourée ≥98.0% (sur base azote total)
Triméthylthiourée
Formule: C₄H₁₀N₂S
Numéro MDL: MFCD00059148
Numéro CAS: 2489-77-2
EINECS: 219-644-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aee95c07cf66383403e11eca69dcd1b480fb7baa&vid=aee95c07cf66383403e11eca69dcd1b480fb7baa&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR