Imprimer
Acide fluorène-1-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0541-1G F0541-5G
TCIAF0541-1GEA 40.7 EUR
TCIAF0541-1G TCIAF0541-5G
Acide fluorène-1-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide fluorène-1-carboxylique
Formule: C₁₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD00001130
Numéro CAS: 6276-03-5
EINECS: 228-472-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30b35f6ad5b8fd8a45d8e8ae8c252815102599c6&vid=30b35f6ad5b8fd8a45d8e8ae8c252815102599c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %