Imprimer
1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1676-25G T1676-500G T1676-100G
TCIAT1676-25GEA 27.5 EUR
TCIAT1676-25G TCIAT1676-500G TCIAT1676-100G
1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine ≥95.0% (par GC)
1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine
Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 233°C
Numéro MDL: MFCD00006896
Numéro CAS: 91-21-4
EINECS: 202-050-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b83df6a46f967f99365659ad6fa8dbb7e9464557&vid=b83df6a46f967f99365659ad6fa8dbb7e9464557&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0470 to 1.0500
Refractive index n20/D 1.5680 to 1.5710