Imprimer
Ethyl methyl carbonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1342-10ML C1342-25ML
TCIAC1342-10MLEA 50.6 EUR
TCIAC1342-10ML TCIAC1342-25ML
Ethyl methyl carbonate ≥98.0% (par GC)
Ethyl methyl carbonate
Formule: C₄H₈O₃
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD00191398
Numéro CAS: 623-53-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8282f6cef01bd25baf45f6bfa15edafb5833380&vid=e8282f6cef01bd25baf45f6bfa15edafb5833380&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %