(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
(S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
B1100-25G
B1100-5G
TCIAB1100-25GEA
151
EUR
TCIAB1100-25G
TCIAB1100-5G
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formule:
C₂₀H₁₄O₂ MW: 286.33 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00004068 Numéro CAS: 18531-99-2 ONU: 2811 ADR: 6.1 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 207.0 to 212.0 deg-C |