Imprimer
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: ac-alpha-Tetralol, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
T1111-25G T1111-5G
TCIAT1111-25GEA 138 EUR
TCIAT1111-25G TCIAT1111-5G
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtol ≥95.0% (par GC)
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtol
Formule: C₁₀H₁₂O
Numéro MDL: MFCD00001739
Numéro CAS: 529-33-9
EINECS: 208-459-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8e19a9b044752487db9a990521917286cc8cc0f&vid=e8e19a9b044752487db9a990521917286cc8cc0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %