Imprimer
N-2-Naphtylaniline ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
P0198-25G P0198-500G
TCIAP0198-25GEA 19.8 EUR
TCIAP0198-25G TCIAP0198-500G
N-2-Naphtylaniline ≥97.0% (sur base azote total)
N-2-Naphtylaniline
Formule: C₁₆H₁₃N
Point d'ébullition: 237°C
Numéro MDL: MFCD00004052
Numéro CAS: 135-88-6
EINECS: 205-223-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a476efd6bca636216eaa41be1abb3658ca332b29&vid=a476efd6bca636216eaa41be1abb3658ca332b29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 108.0 to 110.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity