Imprimer
N-1-Naphtylaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Anilinonaphthalene
P0197-25G P0197-500G
TCIAP0197-25GEA 20.9 EUR
TCIAP0197-25G TCIAP0197-500G
N-1-Naphtylaniline ≥98.0% (par GC)
N-1-Naphtylaniline
Formule: C₁₆H₁₃N
Point d'ébullition: 200°C
Numéro MDL: MFCD00003878
Numéro CAS: 90-30-2
EINECS: 201-983-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf8e6228b67337c5696bad38db58322e3f2c5b06&vid=bf8e6228b67337c5696bad38db58322e3f2c5b06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency