Imprimer
N,N-Bis(2-aminoéthyl)éthylènediamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N1,N1-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, TREN, 2,2',2''-Triaminotriethylamine
T1243-25ML T1243-5ML T1243-100ML
TCIAT1243-25MLEA 107 EUR
TCIAT1243-25ML TCIAT1243-5ML TCIAT1243-100ML
N,N-Bis(2-aminoéthyl)éthylènediamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Bis(2-aminoéthyl)éthylènediamine
Formule: C₆H₁₈N₄
MW: 146.24 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Numéro MDL: MFCD00008177
Numéro CAS: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
ONU: 2922
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8d039233e66c036987ee1d833550e547f523d1f&vid=a8d039233e66c036987ee1d833550e547f523d1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %