Imprimer
N-Méthylaminoacétate d'éthyle chlorhydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sarcosine Ethyl Ester HCl, H-Sar-OEt·HCl, Ethyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride
S0841-25G S0841-5G
TCIAS0841-25GEA 85.8 EUR
TCIAS0841-25G TCIAS0841-5G
N-Méthylaminoacétate d'éthyle chlorhydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
N-Méthylaminoacétate d'éthyle chlorhydrate
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
Numéro MDL: MFCD00012506
Numéro CAS: 52605-49-9
EINECS: 258-037-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=941e3a910f4a654f0b30469eaebcda8cf62a6bca&vid=941e3a910f4a654f0b30469eaebcda8cf62a6bca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 127.0 deg-C