Nitrilotriacétate de trisodium monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
N0101-25G
N0101-500G
TCIAN0101-25GEA
17.6
EUR
TCIAN0101-25G
TCIAN0101-500G
Nitrilotriacétate de trisodium monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nitrilotriacétate de trisodium monohydraté
Formule:
C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O MW: 275.1 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00150789 Numéro CAS: 18662-53-8 EINECS: 225-768-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |
pH | 10.0 to 12.0 (50 g/L, 25 deg-C) |