Imprimer
DL-Lactamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
L0001-10G L0001-25G
TCIAL0001-10GEA 63.8 EUR
TCIAL0001-10G TCIAL0001-25G
DL-Lactamide ≥98.0% (sur base azote total)
DL-Lactamide
Formule: C₃H₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00008017
Numéro CAS: 2043-43-8
EINECS: 218-049-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37db6a5e46ae205068107fa23b834bfd0e578023&vid=37db6a5e46ae205068107fa23b834bfd0e578023&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency