Imprimer
Arecoline bromhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Arecoline hydrobromide
A0523-25G A0523-5G
TCIAA0523-25GEA 255 EUR
TCIAA0523-25G TCIAA0523-5G
Arecoline bromhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Arecoline bromhydrate
Formule: C₈H₁₄BrNO₂
MW: 236.11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039041
Numéro CAS: 300-08-3
EINECS: 206-087-3
ONU: 1544
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00778
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bea17e6f17e13cd1916e8eda9f10a23d0f14b4a&vid=1bea17e6f17e13cd1916e8eda9f10a23d0f14b4a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 174.0 deg-C