Imprimer
1-(Méthylamino)anthraquinone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Methylamino)anthracene-9,10-dione
M0255-25G M0255-500G
TCIAM0255-25GEA 39.6 EUR
TCIAM0255-25G TCIAM0255-500G
1-(Méthylamino)anthraquinone ≥98.0% (par HPLC)
1-(Méthylamino)anthraquinone
Formule: C₁₅H₁₁NO₂
MW: 237.26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001197
Numéro CAS: 82-38-2
EINECS: 201-417-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0bd23909051c9c3575e1cc8003a27e97ee0e839&vid=d0bd23909051c9c3575e1cc8003a27e97ee0e839&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %