Imprimer
6-Amino-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H32028.03 H32028.09
H32028.03EA 39.4 EUR
H32028.03 H32028.09
6-Amino-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 97%
6-Amino-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Purity: 97% CAS No.: 3470-53-9 Molecular Formula: C10H11NO Formula Weight: 161.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 128-130° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00099462
Formule: C₁₀H₁₁NO
Point de fusion: 128…130 °C
Numéro MDL: MFCD00099462
Numéro CAS: 3470-53-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III