Imprimer
2-Éthyl-2-méthyl-1,3-dioxolanne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0515-25ML E0515-500ML
TCIAE0515-25MLEA 311 EUR
TCIAE0515-25ML TCIAE0515-500ML
2-Éthyl-2-méthyl-1,3-dioxolanne ≥98.0% (par GC)
2-Éthyl-2-méthyl-1,3-dioxolanne
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 117°C
Point d'éclair: 13°C
Numéro MDL: MFCD00014108
Numéro CAS: 126-39-6
EINECS: 204-785-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d874e0b6a2285b23d03e45500e045c2f2eb4737c&vid=d874e0b6a2285b23d03e45500e045c2f2eb4737c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9340 to 0.9440