Imprimer
Acide N-(2-thioxo-4-oxothiazolidine)propionique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)propanoic acid
R0060-25G R0060-5G
TCIAR0060-25GEA 422 EUR
TCIAR0060-25G TCIAR0060-5G
Acide N-(2-thioxo-4-oxothiazolidine)propionique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide N-(2-thioxo-4-oxothiazolidine)propionique
Formule: C₆H₇NO₃S₂
MW: 205.26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022558
Numéro CAS: 7025-19-6
EINECS: 230-307-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67ac0a6118ae70fd6b411ad66ce096dbd500e84f&vid=67ac0a6118ae70fd6b411ad66ce096dbd500e84f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity