Imprimer
Acide (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, Shikimic acid
S0038-1G S0038-100MG S0038-5G
TCIAS0038-1GEA 42.9 EUR
TCIAS0038-1G TCIAS0038-100MG TCIAS0038-5G
Acide (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylique
Formule: C₇H₁₀O₅
MW: 174.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066278
Numéro CAS: 138-59-0
EINECS: 205-334-2
Merck Index: 14,08480
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e06266cdfbd5e7c04bcf60068ac4f6b152e6fcb4&vid=e06266cdfbd5e7c04bcf60068ac4f6b152e6fcb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -175.0 to -185.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency