Imprimer
Acide thiazolidine-2-carboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T1324-1G T1324-5G
TCIAT1324-1GEA 17.6 EUR
TCIAT1324-1G TCIAT1324-5G
Acide thiazolidine-2-carboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide thiazolidine-2-carboxylique
Formule: C₄H₇NO₂S
Point de fusion: 182°C
Numéro MDL: MFCD00068005
Numéro CAS: 16310-13-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e019a4cbf6ede931b3671ab81d9298af421a5b&vid=27e019a4cbf6ede931b3671ab81d9298af421a5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %