Chlorure de 4-hydroxyanilinium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
A0392-25G
A0392-100G
TCIAA0392-25GEA
45.1
EUR
TCIAA0392-25G
TCIAA0392-100G
Chlorure de 4-hydroxyanilinium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Chlorure de 4-hydroxyanilinium
Formule:
C₆H₈ClNO |
Numéro MDL:
MFCD00012996 Numéro CAS: 51-78-5 EINECS: 200-122-6 Merck Index: 14,00462 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |