Imprimer
Acétylcitrate de tributyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tributyl O-Acetylcitrate, Acetyltributylcitrate, Acetyl tributyl citrate, Tributyl 2-acetoxypropane-1,2,3-tricarboxylate, O-Acetylcitric acid tributyl ester
A0822-25ML A0822-500ML
TCIAA0822-25MLEA 17.6 EUR
TCIAA0822-25ML TCIAA0822-500ML
Acétylcitrate de tributyle ≥97.0% (par GC)
Acétylcitrate de tributyle
Formule: C₂₀H₃₄O₈
MW: 402.49 g/mol
Point de fusion: –80°C
Point d'éclair: 204°C
Numéro MDL: MFCD00043554
Numéro CAS: 77-90-7
EINECS: 201-067-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3feebdcf5a9ee49df987457165cf17f21f9d6672&vid=3feebdcf5a9ee49df987457165cf17f21f9d6672&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %