Imprimer
(Méthylsulfinyl)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1148-25G M1148-5G
TCIAM1148-25GEA 141 EUR
TCIAM1148-25G TCIAM1148-5G
(Méthylsulfinyl)benzène ≥98.0% (par GC)
(Méthylsulfinyl)benzène
Formule: C₇H₈OS
Numéro MDL: MFCD00002088
Numéro CAS: 1193-82-4
EINECS: 214-781-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b482c615097ecd466bc84ecada80db330d08373&vid=5b482c615097ecd466bc84ecada80db330d08373&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %