Imprimer
3-Amino-1-méthylpyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1-methylpyrazole, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
A2277-1G A2277-5G
TCIAA2277-1GEA 28.6 EUR
TCIAA2277-1G TCIAA2277-5G
3-Amino-1-méthylpyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-1-méthylpyrazole
Formule: C₄H₇N₃
MW: 97.12 g/mol
Point d'ébullition: 89°C
Numéro MDL: MFCD00466340
Numéro CAS: 1904-31-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c1c1ba417de2b9bdc044cb4b38f1ba8723170c7&vid=8c1c1ba417de2b9bdc044cb4b38f1ba8723170c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %