Imprimer
N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
M1105-1G M1105-5G
TCIAM1105-1GEA 17.6 EUR
TCIAM1105-1G TCIAM1105-5G
N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₂
MW: 232.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005655
Numéro CAS: 73-31-4
EINECS: 200-797-7
Merck Index: 14,05816
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29b2ba04965e75f1033704841229497d0e17c5a3&vid=29b2ba04965e75f1033704841229497d0e17c5a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 120.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency