Imprimer
2,2,6,6-Tétraméthyl-4-pipéridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triacetonamine, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-one
T1424-25G T1424-500G T1424-100G
TCIAT1424-25GEA 19.8 EUR
TCIAT1424-25G TCIAT1424-500G TCIAT1424-100G
2,2,6,6-Tétraméthyl-4-pipéridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2,6,6-Tétraméthyl-4-pipéridone
Formule: C₉H₁₇NO
MW: 155.24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149393
Numéro CAS: 826-36-8
EINECS: 212-554-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=468bf7e9e138e5f0900d15a49c791f8c15b3531f&vid=468bf7e9e138e5f0900d15a49c791f8c15b3531f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity