Imprimer
1-Méthyl-4-pipéridineméthanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2242-25G M2242-5G
TCIAM2242-25GEA 191 EUR
TCIAM2242-25G TCIAM2242-5G
1-Méthyl-4-pipéridineméthanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-Méthyl-4-pipéridineméthanol
Formule: C₇H₁₅NO
Point d'ébullition: 108°C
Numéro MDL: MFCD03411903
Numéro CAS: 20691-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e36683170f35865373a13ac9bb5b21f4941cee1&vid=1e36683170f35865373a13ac9bb5b21f4941cee1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %