Imprimer
Benzoate de denatonium ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Benzyl-2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-N,N-diethyl-2-oxoethanaminium benzoate
D2124-25G D2124-5G D2124-100G
TCIAD2124-25GEA 212 EUR
TCIAD2124-25G TCIAD2124-5G TCIAD2124-100G
Benzoate de denatonium ≥98.0% (par HPLC)
Benzoate de denatonium
Formule: C₂₈H₃₄N₂O₃
MW: 446.59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031578
Numéro CAS: 3734-33-6
EINECS: 223-095-2
Merck Index: 14,02891
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f878a7c74820484d115936c53149013f34bfaaf0&vid=f878a7c74820484d115936c53149013f34bfaaf0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (Denatonium + Benzoic acid)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
Solubility in hot Water within very faint turbidity