Imprimer
Pipérazine-2,5-dione ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
G0100-25G G0100-500G
TCIAG0100-25GEA 45.1 EUR
TCIAG0100-25G TCIAG0100-500G
Pipérazine-2,5-dione ≥98.0% (sur base azote total)
Pipérazine-2,5-dione
Formule: C₄H₆N₂O₂
MW: 114.1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006009
Numéro CAS: 106-57-0
EINECS: 203-411-5
Merck Index: 14,07466
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4536299a0bd9595261ae6cb71d00a8de0185c0a0&vid=4536299a0bd9595261ae6cb71d00a8de0185c0a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency