Imprimer
3-Oxohexanoate de méthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
K0037-25ML K0037-500ML
TCIAK0037-25MLEA 19.8 EUR
TCIAK0037-25ML TCIAK0037-500ML
3-Oxohexanoate de méthyle ≥96.0% (par GC)
3-Oxohexanoate de méthyle
Formule: C₇H₁₂O₃
Point d'ébullition: 85°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00040995
Numéro CAS: 30414-54-1
EINECS: 250-185-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=610b988711b84c145f1efbd35ac3dd6d4b1ff9fa&vid=610b988711b84c145f1efbd35ac3dd6d4b1ff9fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %