Imprimer
Mercaptoacétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl thioglycolate
T1287-25G T1287-500G T1287-100G
TCIAT1287-25GEA 17.6 EUR
TCIAT1287-25G TCIAT1287-500G TCIAT1287-100G
Mercaptoacétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Mercaptoacétate de méthyle
Formule: C₃H₆O₂S
MW: 106.15 g/mol
Point d'ébullition: 49°C
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00004873
Numéro CAS: 2365-48-2
EINECS: 219-121-7
ONU: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcb2558fd8203305953102c31b1f6cd95f1a2a92&vid=bcb2558fd8203305953102c31b1f6cd95f1a2a92&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %