Imprimer
Tétrachlorohydroquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0067-25G T0067-5G
TCIAT0067-25GEA 103 EUR
TCIAT0067-25G TCIAT0067-5G
Tétrachlorohydroquinone ≥98.0% (par GC)
Tétrachlorohydroquinone
Formule: C₆H₂Cl₄O₂
Numéro MDL: MFCD00041748
Numéro CAS: 87-87-6
EINECS: 201-779-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=332efe82ac95eb3968b12001dad35a178c0ef7e4&vid=332efe82ac95eb3968b12001dad35a178c0ef7e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %