Imprimer
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
B1192-25G B1192-500G
TCIAB1192-25GEA 17.6 EUR
TCIAB1192-25G TCIAB1192-500G
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique
Formule: C₅H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD00004199
Numéro CAS: 4767-03-7
EINECS: 225-306-3
Merck Index: 14,03253
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0004a5d336a9c664442eeab33c0677777a294ac8&vid=0004a5d336a9c664442eeab33c0677777a294ac8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 179.0 to 187.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency