Imprimer
(±)-Bromure de 2-bromopropionyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B0649-25G B0649-500G B0649-100G
TCIAB0649-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0649-25G TCIAB0649-500G TCIAB0649-100G
(±)-Bromure de 2-bromopropionyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(±)-Bromure de 2-bromopropionyle
Formule: C₃H₄Br₂O
MW: 215.87 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00000142
Numéro CAS: 563-76-8
EINECS: 209-261-7
ONU: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66d8aa5fc8efa31db63b13ca561bb0a018764619&vid=66d8aa5fc8efa31db63b13ca561bb0a018764619&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %