(±)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, DL-Camphoroquinone
C0014-25G
C0014-5G
TCIAC0014-25GEA
140
EUR
TCIAC0014-25G
TCIAC0014-5G
(±)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione ≥98.0% (par GC)
(±)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
Formule:
C₁₀H₁₄O₂ MW: 166.22 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00064160 Numéro CAS: 10373-78-1 EINECS: 233-814-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 199.0 to 203.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |