Imprimer
3,4-(Methylenedioxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Amino-1,3-benzodioxole
M0741-25G M0741-100G
TCIAM0741-25GEA 67.1 EUR
TCIAM0741-25G TCIAM0741-100G
3,4-(Methylenedioxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-(Methylenedioxy)aniline
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005832
Numéro CAS: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f603f6a6229f98362c4ae3a5a7c1f08e0331343&vid=8f603f6a6229f98362c4ae3a5a7c1f08e0331343&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 46.0 deg-C