Imprimer
Diméthoxy(méthyl)silane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2100-25ML D2100-100ML
TCIAD2100-25MLEA 104 EUR
TCIAD2100-25ML TCIAD2100-100ML
Diméthoxy(méthyl)silane ≥97.0% (par GC)
Diméthoxy(méthyl)silane
Formule: C₃H₁₀O₂Si
Point d'ébullition: 61°C
Point d'éclair: -9°C
Numéro MDL: MFCD00048019
Numéro CAS: 16881-77-9
EINECS: 240-914-9
ONU: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79aaa4aa107c4a3eb59ce698c83a491e89434e40&vid=79aaa4aa107c4a3eb59ce698c83a491e89434e40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %