Imprimer
Propionate d'isobutyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Propionic acid Isobutyl ester
P0506-25ML P0506-500ML P0506-100ML
TCIAP0506-25MLEA 18.7 EUR
TCIAP0506-25ML TCIAP0506-500ML TCIAP0506-100ML
Propionate d'isobutyle ≥98.0% (par GC)
Propionate d'isobutyle
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Point d'éclair: 35°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009307
Numéro CAS: 540-42-1
EINECS: 208-746-0
ONU: 2394
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05150
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405ce34d96b9f84b1190e67fd335673e18a378c9&vid=405ce34d96b9f84b1190e67fd335673e18a378c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %