Carbonate de 1-chloroéthyle et d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
C1056-25G
C1056-100G
TCIAC1056-25GEA
36.3
EUR
TCIAC1056-25G
TCIAC1056-100G
Carbonate de 1-chloroéthyle et d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Carbonate de 1-chloroéthyle et d'éthyle
Formule:
C₅H₉ClO₃ Point d'ébullition: 160°C Point d'éclair: 62°C |
Numéro MDL:
MFCD00040523 Numéro CAS: 50893-36-2 EINECS: 256-832-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |