Imprimer
Acide 3,3'-dithiodipropionique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3-Dithiodipropionic Acid
D0947-25G D0947-500G D0947-100G
TCIAD0947-25GEA 18.7 EUR
TCIAD0947-25G TCIAD0947-500G TCIAD0947-100G
Acide 3,3'-dithiodipropionique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,3'-dithiodipropionique
Formule: C₆H₁₀O₄S₂
MW: 210.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002780
Numéro CAS: 1119-62-6
EINECS: 214-284-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e895f4913bba7cdee9a9ab27229bcd6d893b20dd&vid=e895f4913bba7cdee9a9ab27229bcd6d893b20dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency