Imprimer
3,3-Diethoxypropionate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3,3-diethoxypropanoate, Ethyl 3,3-diethoxypropionate
D1962-100ML D1962-25ML
TCIAD1962-100MLEA 168 EUR
TCIAD1962-100ML TCIAD1962-25ML
3,3-Diethoxypropionate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
3,3-Diethoxypropionate d'éthyle
Formule: C₉H₁₈O₄
Point d'ébullition: 86°C
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00009865
Numéro CAS: 10601-80-6
EINECS: 234-223-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7ecaa3892edd4db29a819a823fae8c66a9433c9&vid=b7ecaa3892edd4db29a819a823fae8c66a9433c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %