Imprimer
Phosphate de tris(2-éthylhexyle) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trioctyl phosphate, Phosphoric acid tris(2-ethylhexyl ester), Tris(2-ethylhexyl) phosphate
P1022-25ML P1022-500ML
TCIAP1022-25MLEA 19.8 EUR
TCIAP1022-25ML TCIAP1022-500ML
Phosphate de tris(2-éthylhexyle) ≥98.0% (par GC)
Phosphate de tris(2-éthylhexyle)
Formule: C₂₄H₅₁O₄P
MW: 434.64 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Point d'éclair: 204°C
Numéro MDL: MFCD00009491
Numéro CAS: 78-42-2
EINECS: 201-116-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=267c04cdc182bcfaf0b72b124da3eb883e926b2a&vid=267c04cdc182bcfaf0b72b124da3eb883e926b2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %